Wichtige Dokumente
P5542
Phospholipase C, Phosphatidylinositol-specific from Bacillus cereus
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (Lowry)
Synonym(e):
PC-PLC
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥1,000 units/mg protein (Lowry)
Fremdaktivität
Phopholipase C (lecithinase) ≤1 units/mg protein
Sphingomyelinase ≤40 units/mg protein
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Bacillus cereus E33L ... BCZK3513(3026815)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Inhibitor
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Glycosylphosphatidylinisotol- (GPI) anchored proteins have been identified throughout a broad range of eukaryotic species ranging from humans to insects, yeasts, bacteria, and fungi, suggesting that they are an ancient modification.