P5119
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
liquid, pH 7.2 (25 °C)
Synonym(e):
PBS
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, pH 7.2 (25 °C)
Sterilität
autoclaved
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
7.2 (25 °C)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Komponenten
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves