Merck
P38135
Sigma-Aldrich
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions
Synonym(e):
PBS
Größe auswählen
10 PKG
110,00 €
110,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 PKG
110,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
110,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, powder, pH 7.4, for preparing 5 L solutions
Qualitätsniveau
Form
powder
pH-Wert
7.4
Löslichkeit
water: soluble
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Anwendung
  • Evaluation of anthelmintic efficacy of ethanolic leaf extract of Juglans regia L. on Ascaridia galli: a comprehensive in vitro and in vivo study.: In dieser Studie wird die Verwendung von phosphatgepufferter Kochsalzlösung als Verdünnungsmittel bei der Prüfung der anthelminthischen Eigenschaften des Blattextrakts von Juglans regia untersucht, was wertvolle Einblicke in sein Potenzial für die Parasitenbekämpfung in der Veterinärmedizin liefert (Mir et al., 2024).
  • Swelling kinetics of mixtures of soybean phosphatidylcholine and glycerol dioleate.: In dieser Studie wird phosphatgepufferte Kochsalzlösung zur Analyse des Verhaltens von Lipidmischungen verwendet, um ein besseres Verständnis der Biomaterialien zu ermöglichen, die in der medizinischen und kosmetischen Industrie verwendet werden (Engstedt et al., 2024).
Verpackung
Folienbeutel
Rekonstituierung
Der Inhalt eines Beutels, in 5 Liter destilliertem oder entionisiertem Wasser gelöst, ergibt eine 0,01 M phosphatgepufferte Kochsalzlösung (NaCl – 0,138 M; KCl – 0,0027 M), pH 7,4 bei 25 °C.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chung Y Cho et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(14), 4195-4206 (2015-03-31)
To help safeguard the food supply and detect the presence of undeclared food allergens and gluten, most producers and regulatory agencies rely on commercial test kits. Most of these are ELISAs with a few being PCR-based. These methods are very
Mohidus Samad Khan et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 132, 264-270 (2015-06-09)
Viruses cause many infectious diseases and consequently epidemic health threats. Paper based diagnostics and filters can offer attractive options for detecting and deactivating pathogens. However, due to their infectious characteristics, virus detection using paper diagnostics is more challenging compared to
Timothy J Green et al.
Fish & shellfish immunology, 47(1), 435-443 (2015-09-20)
The host-pathogen interactions between the Pacific oyster (Crassostrea gigas) and Ostreid herpesvirus type 1 (OsHV-1) are poorly characterised. Herpesviruses are a group of large, DNA viruses that are known to encode gene products that subvert their host's antiviral response. It
Yong N Li et al.
The Journal of comparative neurology, 516(5), 442-453 (2009-08-06)
Horizontal cells (HCs) are involved in establishing the center-surround receptive field organization of photoreceptor and bipolar cells. In many species, HCs respond differentially to colors and may play a role in color vision. An earlier study from our laboratory suggested
S Vaddiraju et al.
Biosensors & bioelectronics, 24(6), 1557-1562 (2008-10-01)
The performance of an implantable glucose sensor is strongly dependent on the ability of their outer membrane to govern the diffusion of the various participating species. In this contribution, using a series of layer-by-layer (LBL) assembled outer membranes, the role
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?