Merck
P5493
Sigma-Aldrich
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung
10X, solution, pH 7.2-7.6 (25 °C), BioPerformance Certified, for molecular biology
Synonym(e):
PBS
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
product name
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung -Lösung, 10× concentrate, BioPerformance Certified, suitable for cell culture
Qualität
BioPerformance Certified
for molecular biology
Qualitätsniveau
100
200
Sterilität
0.2 μm filtered
Form
solution
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Verunreinigungen
Bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
Farbe
colorless
pH-Wert
7.2-7.6 (25 °C)
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Eignung
suitable for
suitable for flow cytometry
suitable for microscopy
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Fremdaktivität
DNAse, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES String
OP(=O)(O)[O-].OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Cl-].[Cl-].[K+].[K+]
InChI
InChI=1S/2ClH.2K.3Na.2H3O4P/c;;;;;;;2*1-5(2,3)4/h2*1H;;;;;;2*(H3,1,2,3,4)/q;;5*+1;;/p-5
InChIKey
LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I
Anwendung
Phosphatgepuffertes Kochsalz wird verwendet:
  • als Zellwaschlösung in menschlichen dentalen Pulpastammzellen (DPSCs)
  • für Perfusionsstudien in sezierten Hirnproben
  • als Waschlösung für die Probenvorbereitung von Neuronenkulturzellen für Immunfluoreszenz und immunzytochemische Markierung
  • als Waschlösung für Eierstöcke und Spermien bei der In-vitro-Kultur und -Befruchtung
Verpackung
Die 4 l Packung wird in einem Karton mit einem Zapfhahn für eine verschüttungssichere Ausgabe bereitgestellt.
Sonstige Hinweise
Bei Verdünnung auf eine 1x-Konzentration ergibt dieses Produkt eine phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit einer Phosphatpuffer-Konzentration von 0,01 M und einer Natriumchlorid-Konzentration von 0,154 M. Der pH-Wert dieser Lösung ist 7,4.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Differences in serum steroid hormones concentrations in spontaneously hypertensive
Kozlowska A, et al.
Physiological Research (2018)
Stephen J Bush et al.
G3 (Bethesda, Md.), 9(2), 359-373 (2018-12-12)
One of the most significant physiological challenges to neonatal and juvenile ruminants is the development and establishment of the rumen. Using a subset of RNA-Seq data from our high-resolution atlas of gene expression in sheep (Ovis aries) we have provided
Maturation, Fertilization and Implantation of Cattle Ova Cultured in Different Media
Saif AH, et al.
The eurasia proceedings of science, technology, engineering & mathematics., 3(9), 181-188 (2018)
Distribution and Neurochemistry of the Porcine Ileocaecal Valve Projecting Sensory Neurons in the Dorsal Root Ganglia and the Influence of Lipopolysaccharide from Different Serotypes of Salmonella spp. on the Chemical Coding of DRG Neurons in the Cell Cultures
Mikolajczyk A, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(9), 2551-2551 (2018)
Diverse effect of BMP-2 homodimer on mesenchymal progenitors of different origin
Hrubi E, et al.
Human Cell : Official Journal of Human Cell Research Society, 31(2), 139-148 (2018)
Protokolle
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
3D Spheroid BME Cell Invasion Assay utilizes specialized plates and ECM for cell aggregation and spheroid formation in vitro.
3-D Culture Matrix™ Collagen I facilitates cellular growth and differentiation in vitro, offering versatile applications in biomedical research.
Verwandter Inhalt
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.