Wichtige Dokumente
P2161
Thyrotropin-Releasing-Hormon
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
TRH, pGlu-His-Pro Amide
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O)=O.NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
Angaben zum Gen
human ... TRH(7200)
mouse ... Trhr(22045)
Biochem./physiol. Wirkung
Stimulates the production of thyrotropin (TSH) and its secretion from the anterior pituitary.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?