Merck
T8931
Sigma-Aldrich
Thyreotropes Hormon aus Rinderhypophyse
Synonym(e):
TSH, Thyreoidea-stimulierendes Hormon, Thyreotropin aus Rinderhypophyse
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
bovine pituitary glands
Form
powder
Verpackung
vial of 100 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
cow ... TSHB(281552)
human ... TSHR(7253)
Allgemeine Beschreibung
Thyreotropes Hormon/Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) gehört zur Familie der Glykoproteinhormone. Dieses Glykoprotein wird von thyreotropen Zellen des Hypophysenvorderlappens erzeugt. Es zirkuliert in freier Form und besitzt eine kurze Plasma-Halbwertszeit.
Anwendung
Das thyreotrope Hormon aus der Rinderhypophyse wird wie folgt verwendet:
  • zum Induzieren der cAMP-Produktion in orbitalen Fibroblasten;
  • als Bestandteil von Dulbeccos Modified Eagle Medium (DME) H-21:F-12;
  • für einen TSH-Stimulationstest zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion nach induziertem Euthyroid-Sick-Syndrom (ESS);
  • zur Untersuchung der Beteiligung des thyreotropen Hormons an der photoperiodischen Signaltransduktion bei Mäusen.
Biochem./physiol. Wirkung
Thyreotropes Hormon/Thyreoidea-stimulierendes Hormon (TSH) unterstützt die Regulierung der Schilddrüsenfunktion. Bei Kindern spielt das TSH eine wichtige Rolle für die normale kognitive und neuronale Entwicklung. Zirkulierendes TSH kann Rezeptoren auf der Zelloberfläche in der Schilddrüse binden. Dieses Hormon veranlasst die Schilddrüse, Thyroglobulin und die Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das TSH kann bei Menschen mit Schilddrüsenkrebs auch die Aufnahme von Iod (131L) fördern. Außerdem kann es die Sekretion des vaskulären Endothelwachstumsfaktors (VEGF) und die Angiogenese in Zelllinien mit Schilddrüsenkrebs fördern.
Zweikettiges Glykoproteinhormon. Die α-Kette ist nicht aktiv, biologische Spezifizität wird eher mit der β-Kette in Verbindung gebracht. Es aktiviert Adenylatcyclase in der Schilddrüse und stimuliert die Iodaufnahme sowie die Thyroxinsynthese und -freisetzung. Goitrogen.
Qualität
Enthält Phosphatpuffersalze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thyroid-stimulating hormone
The pituitary, 163-201 (2017)
A small molecule antagonist inhibits thyrotropin receptor antibody-induced orbital fibroblast functions involved in the pathogenesis of Graves ophthalmopathy
Turcu AF, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 98(5), 2153-2159 (2013)
Pituitary, Thyroid, and Parathyroid Pharmacology
Galasko GT
Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 417-428 (2017)
Endocrine System
Fundamentals of Toxicologic Pathology, 513-551 (2010)
Disorders of the Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis
Handbook of Neuroendocrinology, 685-706 (2012)