Merck
P1512
Sigma-Aldrich
Thermolysin from Geobacillus stearothermophilus
Type X, lyophilized powder, 30-350 units/mg protein (E1%/280)
Synonym(e):
Protease aus Bacillus thermoproteolyticus rokko, Thermophilic-bacterial protease
Größe auswählen
25 MG
127,00 €
100 MG
301,00 €
250 MG
583,00 €
1 G
1.490,00 €
127,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
127,00 €
100 MG
301,00 €
250 MG
583,00 €
1 G
1.490,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
127,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Biologische Quelle
Geobacillus stearothermophilus
Typ
Type X
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
30-350 units/mg protein (E1%/280)
Mol-Gew.
34.6 kDa by amino acid sequence
Aufgereinigt durch
crystallization
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Thermolysin is a protease that has specificity different from other proteases available for sequence investigations. [1]
Anwendung
Eine thermostabile (thermophile) extrazelluläre Metallendopeptidase mit vier Calciumionen. Kofaktoren sind Zink und Calcium. Hydrolysiert Proteinbindungen an der N-terminalen Seite von hydrophoben Aminosäureresten. Der optimale pH-Wert beträgt 8,0 und die optimale Temperatur für Aktivität beträgt 70 °C. Beachtliche Stabilität bei einem pH-Wert von 5 bis 9,5. Thermolysin weist eine geringe Spaltungsspezifizität auf, weshalb es eine Reihe von kurzen Fragmenten erzeugt, die sich zur Sequenzierung eignen. Bevorzugte Spaltung: X-Spaltung-Y-Z, wobei X = eine beliebige Aminosäure; Y = Leu, Phe, Ile, Val, Met, Ala und Z = eine beliebige Aminosäure außer Pro. Eine Spaltung am N-Terminus von Leu wird gegenüber einer Spaltung am N-Terminus von Phe bevorzugt, die gegenüber den anderen bevorzugt wird. Wird häufig verwendet, um eine eingeschränkte Proteolyse für das Peptid-Mapping und Untersuchungen der Proteinstruktur und konformationellen Veränderungen durchzuführen.
Thermolysin has been shown to have a prosequeence that acts as an intramolecular chaperone in vivo. [2] It has also been used in a study to investigate the effects of sodium chloride on thermal stability and catalytic activity. [3]
Thermolysin is also commonly used for the commercial synthesis of N-(benzyloxycarbonyl)-L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, the precursor for the artificial sweetener aspartame. [4]
Qualität
Contains many extraneous enzymes.
Einheitendefinition
One unit will hydrolyze casein to produce color equivalent to 1.0 μmole (181 μg) of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Physikalische Form
lyophilized powder containing calcium and sodium acetate buffer salts
Angaben zur Herstellung
The pH optimum is 8.0 and the optimal temperature for activity is 70 °C. Considerably stable from pH 5 to 9.5. Thermolysin has a low cleavage specificity, therefore, it produces a number of short fragments that are suitable for sequencing. Preferential cleavage: X-cleavage-Y-Z where X=any amino acid; Y=Leu, Phe, Ile, Val, Met, Ala and Z is any amino acid other than Pro. Cleavage N-terminal to Leu is preferred over cleavage of N-terminal to Phe which is preferred over the others.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The use of thermolysin in amino acid sequence determination.
R P Ambler et al.
The Biochemical journal, 108(5), 893-895 (1968-08-01)
Yongjin Park et al.
Scientific reports, 12(1), 10935-10935 (2022-06-30)
Long wavelengths that can deeply penetrate into human skin are required to maximize therapeutic effects. Hence, various studies on near-infrared organic light-emitting diodes (NIR OLEDs) have been conducted, and they have been applied in numerous fields. This paper presents a
Friedrich Hans Kleiner et al.
Journal of cell science, 134(9) (2021-09-23)
Cytochrome c6 is a redox carrier in the thylakoid lumen of cyanobacteria and some eukaryotic algae. Although the isofunctional plastocyanin is present in land plants and the green alga Chlamydomonas reinhardtii, these organisms also possess a cytochrome c6-like protein designated
K Inouye et al.
Biochimica et biophysica acta, 1388(1), 209-214 (1998-10-17)
Thermolysin, a thermophilic metalloproteinase, is markedly activated in the presence of high concentrations (1-5 M) of neutral salts. The activity increases in an exponential fashion with increasing salt concentration, and is enhanced 13-15 times with 4 M NaCl at pH
M Miyanaga et al.
Biotechnology and bioengineering, 46(6), 631-635 (1995-06-20)
N-(benzyloxycarbonyl)-L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, a precursor of the synthetic sweetener, aspartame, was synthesized from N-(benzyloxycarbonyl)-L-aspartic acid and L-phenylalanine methyl ester with an immobilized thermolysin (EC 3.4.24.4) in the mixed organic solvent system of tert-amyl alcohol and ethyl acetate. A mixed solvent
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. Does the enzyme need to add additional Ca2+ and Zn2+ to be activated?
    1 Antwort
    1. The recommended assay buffer includes calcium: 10 mM sodium acetate buffer with 5 mM calcium acetate, pH 7.5 at 37°C. Prepare 100 ml in deionized water using sodium acetate trihydrate and calcium acetate. Adjust the pH to 7.5 at 37°C with 0.1 M acetic acid or 0.1 M NaOH. Additional information can be found at: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/390/551/p1512enz.pdf
      Hilfreich?
  2. Can this product be dissolved in PBS?
    Can this product be dissolved in PBS?
    1 Antwort
    1. There is no specific information available on the dissolution of thermolysin at a 50 mM concentration in PBS. PBS typically contains between 138 to 150 mM sodium chloride, which may or may not lower the overall solubility of the enzyme in PBS. If PBS is used, the user will need to determine if the enzyme fully dissolves in the solution or not.
      For the complete enzymatic procedure, you can find the link here: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/390/551/p1512enz.pdf
      Hilfreich?