Merck
P3303
Sigma-Aldrich
Endoproteinase Asp-N aus Pseudomonas fragi mutant strain
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
Größe auswählen
1 VIAL
293,00 €
293,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
293,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.56
293,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Proteomics Grade
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids
Verpackung
vial of 2 μg
Eignung
suitable for protein sequencing
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Endoproteinase Asp-N ist eine Metalloendoprotease. Sie wird aus einem Mutantenstamm von Pseudomonas fragi gewonnen, der Peptidbindungen am N-Terminus von Asparagin- und Cysteinsäureresten hydrolisiert.[1][2] Asp-N findet aufgrund seiner hochspezifischen Spaltung von Peptiden in der Proteomik beim Peptidmapping und bei der Proteinsequenzierung Verwendung.[3][4]
Anwendung
Endoproteinase Asp-N aus Pseudomonas-fragi-Mutantenstamm wird beim Verdau spezifischer Proteine zur Präparation von Peptiden und für die Analyse von generierten Peptiden mithilfe der Massenspektrometrie (MS) verwendet.[5][6][7]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yeast ribosomal/cytochrome c SET domain methyltransferase subfamily: identification of Rpl23ab methylation sites and recognition motifs.
Kameoka D, et al.
Journal of Biochemistry, 134, 129-135 (2003)
Wilson KJ, et al.
Methods in Protein Sequence Analysis: Proceedings of the 7th International Conference, Berlin, July 3?8, 1988, 310-310 (1988)
T H Jensen et al.
The Journal of biological chemistry, 270(23), 13777-13784 (1995-06-09)
Human immunodeficiency virus encodes the regulatory protein Rev, which is required for expression of viral structural proteins. It binds to an RNA element (RRE) in the viral transcript and up-regulates the cytoplasmic appearance of unspliced and singly spliced viral mRNA.
S R Paik et al.
The Biochemical journal, 340 ( Pt 3), 821-828 (1999-06-09)
alpha-Synuclein is a component of the abnormal protein depositions in senile plaques and Lewy bodies of Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease respectively. The protein was suggested to provide a possible nucleation centre for plaque formation in AD via selective
Sarah Murray et al.
Journal of virology, 80(12), 6171-6176 (2006-05-30)
Adeno-associated virus type 2 (AAV-2) capsid proteins have eight sequence motifs that are potential sites for O- or N-linked glycosylation. Three are in prominent surface locations, close to the sites of cellular receptor attachment and to neutralizing epitopes on or
Protokolle
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).