Merck
P1146
Sigma-Aldrich
Phosphatase, sauer aus Kartoffeln
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
Synonym(e):
(Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase, Optimum im sauren Bereich), Saure Phosphatase aus Kartoffeln
Größe auswählen
50 UNITS
92,90 €
200 UNITS
285,00 €
1000 UNITS
1.080,00 €
92,90 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 UNITS
92,90 €
200 UNITS
285,00 €
1000 UNITS
1.080,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
42010102
NACRES:
NA.54
92,90 €
Voraussichtliches Versanddatum18. Juni 2025
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥3.0 units/mg solid
Mol-Gew.
69 kDa
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(CC(O)C)CC#C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h1,6-7H,4-5H2,2H3
InChIKey
GZCWLCBFPRFLKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Saure Phosphatase aus Kartoffeln ist eine Phosphomonoesterase, die in zahlreichen molekularen Formen mit ähnlicher Molekularmasse aber mit unterschiedlichen isoelektrischen Punkten vorliegen kann. [1]
Anwendung
Die Aktivität der sauren Phosphatase aus Kartoffeln in verschiedenen Tensidmedien wurde untersucht. Natrium-bis-(2-ethylhexyl)-sulfosuccinat, Brij 35 und SDS in einer Konzentration von 3 mM hemmten die Phosphataseaktivität, während das Tensid Cetyltrimethylammoniumbromid die Aktivität verbesserte. [2]
Saure Phosphatase aus Kartoffeln wurde in einer Studie zur Beurteilung der potenziellen Allergenität von neuartigen Genprodukten verwendet. [3] Darüber hinaus wurde es in einer Studie zum Entfernen der acht Phosphatgruppen aus Casein bei einem pH-Wert von 7,0 eingesetzt. [4]
Biochem./physiol. Wirkung
Bei sauren Phosphatasen (APasen) handelt es sich um eine Familie von Enzymen, die die Hydrolyse von Monoestern und Anhydriden der Phosphorsäure unspezifisch katalysieren, um bei einem optimalen pH-Wert von 4 bis 7 anorganisches Phosphat zu bilden.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 μmol p-Nitrophenylphosphat pro min bei pH 4,8 und 37 °C.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Lalitha et al.
Biochemistry and molecular biology international, 41(4), 797-803 (1997-04-01)
The effect of three different classes of surfactants viz., anionic, cationic and neutral on catalytic activity of potato acid phosphatase (AcPase) was studied. Anionic surfactants bis(2-ethylhexyl) sodium sulfosuccinate (AOT) and sodium dodecyl sulfate (SDS) inhibited AcPase activity completely at 3
P P Waymack et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 288(2), 621-633 (1991-08-01)
An acid phosphatase (orthophosphoric monoester phosphohydrolase, acid optimum; EC 3.1.3.2) isoenzyme from wheat germ was purified 7000-fold to homogeneity. The effect of wheat germ sources and their relationship to the isoenzyme content and purification behavior of acid phosphatases was investigated.
Sishuo Cao et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 63(2), 181-187 (2012-04-17)
With the development of genetically modified crops, there has been a growing interest in available approaches to assess the potential allergenicity of novel gene products. We were not sure whether Cry1C could induce allergy. We examined the protein with three
S I Tu et al.
Plant physiology, 88(1), 61-68 (1988-09-01)
Primary cell walls, free from cytoplasmic contamination were prepared from corn (Zea mays L.) roots and potato (Solanum tuberosum) tubers. After EDTA treatment, the bound acid phosphatase activities were measured in the presence of various multivalent cations. Under the conditions
Y Sugiura et al.
The Journal of biological chemistry, 256(20), 10664-10670 (1981-10-25)
A new manganese-containing acid phosphatase has been isolated and crystallized from sweet potato tubers. The pure enzyme contains one atom of manganese per Mr = 110,000 polypeptide and shows phosphatase activity toward various phosphate substrates. The pH optimum of the
Protokolle
Enzymatic Assay of Acid Phosphatase (EC 3.1.3.2)