Wichtige Dokumente
P0608
Anti-Potassium Channel SK3 (KCa3, Kcnn3, SKCa3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-KCa2.3, Anti-SK3, Anti-SKCA3, Anti-ZLS3, Anti-hSK3
Größe auswählen
388,00 €
Größe auswählen
About This Item
388,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNN3(3782)
rat ... Kcnn3(54263)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)