Wichtige Dokumente
O9381
Okadaic acid
from Prorocentrum concavum, 92-100% (HPLC), powder, protein phosphatase 1 inhibitor
Synonym(e):
OA
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Okadasäure aus Prorocentrum concavum, 92-100% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
92-100% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: ≥1 mg/mL
ethanol: ≥1 mg/mL
methanol: ≥1 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H](C[C@@H]([C@@]1([H])O[C@@]2(CCCCO2)CC[C@H]1C)C)[C@]3([H])C([C@@H](O)[C@]4([H])O[C@]5(CC[C@@](/C=C/[C@@H](C)[C@@]6([H])O[C@]7(O[C@H](C[C@@](C)(O)C(O)=O)CC[C@H]7O)C=C(C)C6)([H])O5)CC[C@@]4([H])O3)=C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38+,39-,41-,42+,43-,44-/m1/s1
InChIKey
QNDVLZJODHBUFM-WFXQOWMNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to inhibit protein phosphatase 2 in spermatocytes culture[3]
- to treat SH-SY5Y cells to prevent dephosphorylation to maintain tau[4]
- to treat human embryonic kidney 293T cells (HEK293T) or H4 cells to analyse its effect on fused in sarcoma (FUS) protein[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)