Merck
39302
Supelco
Okadainsäure -Lösung
20 μg/g in methanol (nominal concentration), certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
35-Demethyl-DTX 1 -Lösung, 5-Demethyldinophysistoxin 1 -Lösung, NSC 677083
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H68O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
805.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Konzentration
20 μg/g in methanol (nominal concentration)
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@]7(O[C@@H](CC[C@H]7O)C[C@](O)(C)C(=O)O)C=C(C[C@H]1[C@H](C)\C=C\[C@@H]2O[C@@]3(OC4[C@H](O[C@@H](C(=C)[C@H]4O)[C@@H](O)C[C@@H](C5O[C@]6(OCCCC6)CC[C@H]5C)C)CC3)CC2)C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37?,38+,39?,41-,42+,43-,44-/m1/s1
InChIKey
QNDVLZJODHBUFM-AAWJMCDUSA-N
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from a NMI.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are stated on the enclosed certificate.
For the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)