Wichtige Dokumente
N7507
Nonyl-β-D-glucopyranosid
≥97.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
Mol-Gew.
306.40 g/mol
CMC
6.5
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChIKey
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.