Merck
850511P
Avanti
n-Octyl-β-D-glucosid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Octylglucosid; OG; OGP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.37
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.25
Beschreibung
n-octyl-β-D-glucopyranoside
Assay
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
292.37 g/mol
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850511P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850511P-5g)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChIKey
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Allgemeine Beschreibung
n-Octyl-β-D-glucosid (βOG) ist ein nichtionisches Detergens. Es hat einen hydrophoben Schwanz mit acht Kohlenstoffatomen.
Octylglucosid ist ein dialysierbares nichtionisches Detergens für die funktionale Solubilisierung und Reinigung von Membranproteinen.
Anwendung
n-Octyl-β-D-glucosid eignet sich für die Untersuchung seiner Selbstdiffusionskoeffizienten in α-Cyclodextrin- und β-Cyclodextrin-Lösungen bei 25 °C. 
Biochem./physiol. Wirkung
n-Octyl-β-D-glucosid (βOG) hilft bei der Extraktion, Solubilisierung und Denaturierung von Membranproteinen. Octylglucosid ist vielseitig verwendbar, unter anderem für die Rekonstitution eines Ionenkanals, die Solubilisierung eines Enzyms und den Einbau eines Proteins in Liposomen. Außerdem werden nichtionisierende Detergenskomplexe in Proteinkristallisationsstudien verwendet. Es wird hauptsächlich für die Expression und Reinigung rekombinanter Proteine verwendet.
Verpackung
30-mL-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850511P-5g)
Transparentes 20-mL-Glasfläschchen mit Schraubkappe (850511P-1g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Interactions between n-octyl and n-nonyl beta-D-glucosides and alpha-and beta-cyclodextrins as seen by self-diffusion NMR
Valente AJM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 281(1), 218-224 (2005)
A single beta-octyl glucoside molecule induces HIV-1 Nef dimer formation in the absence of partner protein binding
Wu M, et al.
Testing, 13(2), e0192512-e0192512 (2018)
APOBEC3G is incorporated into virus-like particles by a direct interaction with HIV-1 Gag nucleocapsid protein
Alce TM and Popik W
The Journal of Biological Chemistry, 279(33), 34083-34086 (2004)