M8812
Greiner CELLSTAR® Multiwell-Kulturplatten
24 wells (TC treated with lid)
Synonym(e):
Greiner CELLSTAR® Multiwell-Kulturplatten
Größe auswählen
396,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
396,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 1 ea (single packed)
Hersteller/Markenname
Greiner 662160
Größe
24 wells
Arbeitsvolumen
0.5 mL (1.5 mL)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
- zum Kultivieren von eingekapselten Glomeruli (human)
- für die Induktion des vorderen intermediären Mesoderms, Urnierengangs und 2D-Sammelrohrvorläufers
- bei der Herstellung einer Titanlegierung in medizinischer Qualität
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für die Gewebekultur (TC) behandelte Oberfläche für verbesserte Zellhaftung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, humaner DNA
- Erhält die Zellviabilität und -integrität
- Deckel für eine Position verhindern Kreuzkontaminationen
- Hohe Klarheit und geringe Autofluoreszenz ermöglichen eine gute Beobachtung der Zellkulturen
- Enthält Deckel für eine Position zur Verhinderung von Kreuzkontamination
- Deckel sorgt für optimalen Gasaustausch bei minimaler Verdunstung
- Alphanumerische Well-Codierung für einfache Identifizierung und Nachverfolgung
- Nahtlose Integration in automatisierte Systeme
- Praktische, einfach zu öffnende Verpackung
- Wachstumsfläche pro Well: 1,9 cm²
- Arbeitsvolumen pro Well: 0,5 ml–1,5 ml
- Steril und nicht pyrogen
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Verwandter Inhalt
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.