CLS3738
Corning ®Costar® unbehandelte Multiwellplatten
size 24 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Sterilität
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Hersteller/Markenname
Corning 3738
Größe
24 wells
Well-Volumen
3.4 mL
Well-Arbeitsvolumen
0.38-0.57 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (cell culture)
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Flacher Boden
- Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
- Zertifiziert pyrogenfrei