Wichtige Dokumente
M5269
Moniliformin sodium salt from Fusarium proliferatum
Synonym(e):
1-Hydroxycyclobut-1-ene-3,4-dione
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C(C=C1[O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H2O3.Na/c5-2-1-3(6)4(2)7;/h1,5H;/q;+1/p-1
InChIKey
FERDNJVXTWPNSA-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)