Merck
M4135
Sigma-Aldrich
α-Melanozyten-stimulierendes Hormon
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
α-MSH, α-Melanotropin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C77H109N21O19S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1664.88
Beilstein:
741840
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C77H109N21O19S/c1-42(2)64(65(79)106)97-75(116)61-20-13-30-98(61)76(117)54(18-10-11-28-78)88-62(103)38-85-66(107)57(34-46-36-84-50-17-9-8-16-49(46)50)94-67(108)51(19-12-29-83-77(80)81)89-70(111)55(32-44-14-6-5-7-15-44)92-72(113)58(35-47-37-82-41-86-47)95-68(109)52(25-26-63(104)105)90-69(110)53(27-31-118-4)91-74(115)60(40-100)96-71(112)56(33-45-21-23-48(102)24-22-45)93-73(114)59(39-99)87-43(3)101/h5-9,14-17,21-24,36-37,41-42,51-61,64,84,99-100,102H,10-13,18-20,25-35,38-40,78H2,1-4H3,(H2,79,106)(H,82,86)(H,85,107)(H,87,101)(H,88,103)(H,89,111)(H,90,110)(H,91,115)(H,92,113)(H,93,114)(H,94,108)(H,95,109)(H,96,112)(H,97,116)(H,104,105)(H4,80,81,83)/t51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,64-/m0/s1
InChIKey
WHNFPRLDDSXQCL-UAZQEYIDSA-N
Angaben zum Gen
human ... POMC(5443)
Verwandte Kategorien
Amino Acid Sequence
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
Allgemeine Beschreibung
α-Melanozyten-stimulierendes Hormon (α-MSH) ist ein Tridekapeptid, das hauptsächlich von den Zellen des Gehirns, von der Hypophyse und im Kreislauf produziert wird. Proinflammatorische Zytokine oder UV-Licht induzieren Epidermiszellen, wie Keratinozyten, sie synthetisieren Melanozyten und scheiden α–MSH ab. Poopiomelanocortin (POMC) wirkt als Vorläufer für die Produktion von α-Melanozyten-stimulierenden Hormonen (α-MSH).
Anwendung
α-Melanozyten-stimulierendes Hormon (α–MSH) wurde für folgende Studien verwendet:
  • es wurde für Verhaltensstudien intrazerebroventrikulär (icv) in Mäuse injiziert.
  • zur Bestimmung der Wirkung von α−MSH auf das Wachstum von stationären Nb-2-Knoten-Lymphomzellkulturen
  • zur Bestimmung der Wirkung von α−MSH auf die Leptinsekretion in primären Kulturen differenzierter Adipozyten
  • α−MSH förderte die Melaninproduktion in den B16-F1-Zellen von murinen Melanomzelllinien.
Biochem./physiol. Wirkung
α-Melanozyten-stimulierendes Hormon (α-MSH) wirkt als antiinflammatorischer Wirkstoff durch Abwärtsregulierung der Produktion und Aktivität des proinflammatorischen Zytokins Interleukin-1 (IL-1), Tumornekrosefaktors (TNF)-α und des auf verschiedenen Zellen des Immunsystems exprimierten IL-6. Es reguliert auch die mit Entzündungen verbundene Stickstoffoxidproduktion. α−MSH hemmt die durch TNF und andere inflammatorische Wirkstoffe induzierte nukleare Faktor-κB (NF-κB)-abhängige Gentranskription und NF-κB-Signalwege Diese Aktivität des α-MSH wird durch die Produktion von zyklischem Adenosinmonophosphat (cAMP) und die Aktivierung des Proteinkinase-A-(PKA)-Enzyms vermittelt. α–MSH ist ein potentes Therapeutikum für verschiedene durch NF-κB-Aktivierung verursachte Erkrankungen, einschließlich inflammatorische Erkrankungen, Replikation des humanen Immundefizienz-Virus (HIV) bei AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) und bei septischem Schock. α-MSH spielt eine wichtige Rolle bei der Melaninproduktion in Tieren. α-MSH reguliert die Entstehung mehrerer Hauterkrankungen, einschließlich kutane Entzündungen sowie hyperproliferative Hauterkrankungen.
Hormon, das die Melanogenese stimuliert; fördert Lernfähigkeit und Gedächtnis; wirkt sich auf inflammorische und Immunreaktionen sowie auf die periphere Nervenregeneration aus.
Hypophysenhormon, das dunkler werdende Hautpigmentierungen von Amphibien bis zu Menschen verursacht. In Säugetieren können auch verhaltensbedingte Auswirkungen auf Lernfähigkeit, Aufmerksamkeit und das Gedächtnis auftreten.
Antikörper-Adsorptionsmittel
Ac-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val-NH2
Verlinkung
Stammt aus ACTH 1-13
Sonstige Hinweise
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effects of Egg Shell Membrane Hydrolysates on UVB-radiation-induced Wrinkle Formation in SKH-1 Hairless Mice.
Jin Hee Yoo
Korean journal for food science of animal resources, 35(1), 58-70 (2015)
Prolactin-stimulated growth of cell cultures established from malignant Nb rat lymphomas.
Gout PW
Cancer Research, 40(7), 2433-2436 (1980)
Regulation of adipose tissue leptin secretion by alpha-melanocyte-stimulating hormone and agouti-related protein: further evidence of an interaction between leptin and the melanocortin signalling system.
Hoggard N
Journal of Molecular Endocrinology, 32(1), 145-153 (2004)
Alpha-melanocyte-stimulating hormone inhibits the nuclear transcription factor NF-kappa B activation induced by various inflammatory agents.
Manna SK and Aggarwal BB
Journal of Immunology, 161(6), 2873-2880 (1998)
The role of alpha-melanocyte-stimulating hormone in cutaneous biology.
Luger TA
The Journal of Investigative Dermatology. Symposium Proceedings / The Society for Investigative Dermatology, Inc. [and] European Society for Dermatological Research, 2(1), 87-93 (1997)