Merck
M5131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Methionine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12N2OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCCC1NC(=S)N(C)C1=O
InChI
1S/C7H12N2OS2/c1-9-6(10)5(3-4-12-2)8-7(9)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)
InChIKey
GQSMFARWFJRERX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
MTH-DL-Methionine is a methylthiohydantoin amino acid derivative.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liquid-Chromatographic separation with Electrochemical Detection of the Phenylthiohydantoin and Methylthiohydantoin Derivatives of Amino-Acids
WELCH LE; JOHNSON DC
Journal of Chromatography A, 180, 111-118 (1990)