L5146
Lipidgemisch (1000x)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Lipid Mixture for cell culture
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Zusammensetzung
cholesterol, 4.5 g/L
cod liver oil fatty acids (methyl esters), 10 g/L
polyoxyethylenesorbitan monooleate, 25 g/L
D-α-tocopherol acetate, 2.0 g/L
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)