L1754
Lipase aus Candida rugosa
Type VII, ≥700 unit/mg solid
Synonym(e):
Lipase AY 30 Amano, Triacylglycerol-acylhydrolase, Triacylglycerol-lipase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
fungus (candida rugosa)
Qualitätsniveau
Typ
Type VII
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥700 unit/mg solid
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Dry)
Methode(n)
cell based assay: suitable
Farbe
beige
white
Löslichkeit
water: slightly soluble
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChIKey
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Allgemeine Beschreibung
Lipasen kommen in den Sekreten der Bauchspeicheldrüse vor. Diese Enzymklasse enthält α- und β-Hydrolasefaltungen. Candida rugosa produziert mehrere Lipase-Isoenzyme, die über 80 % Sequenzhomologie verfügen.
Anwendung
- zur Synthetisierung von Dextran-Fettsäureestern
- zur Untersuchung der Wirkung von Lipase auf die Produktion konjugierter Linolsäure (CLA1 und CLA2) in Gegenwart von Sonnenblumenöl und Rizinusöl
- zur Herstellung von pH-imprimiertem Enzym für die lipasekatalysierte Trans-Veresterung von Dextran T-40 mit Vinyldecanoat.
Biochem./physiol. Wirkung
Lipasen katalysieren die Hydrolyse von Triacylglycerinen zu Glycerin und freien Fettsäuren.
Einheitendefinition
Antikörper
Enzym
Substrat
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable