Merck
I9148
Sigma-Aldrich
Natriumjodacetat
powder, ≥98%
Synonym(e):
Iodessigsäure Natriumsalz
Größe auswählen
5 G
97,70 €
25 G
640,00 €
97,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
97,70 €
25 G
640,00 €
About This Item
Lineare Formel:
ICH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.93
Beilstein:
4009322
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
97,70 €
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Natriumjodacetat, ≥98%, BioUltra
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥98%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Eingesetzt in der Protein-Sequenzierung (unter anderem durch Sanger in der Sequenzierung von Rinder-Insulin) um die Oxidation von SH-Seitenketten zu verhindern.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Eingesetzt in der Protein-Sequenzierung (unter anderem durch Sanger in der Sequenzierung von Rinder-Insulin), um die Oxidation von SH-Seitenketten zu verhindern.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Wurde eingesetzt, um ein Tier-Osteoarthritis-Modell herzustellen, das sowohl die Symptome als auch die Histopathologie der menschlichen Krankheit imitiert.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Wurde verwendet, um ein Tier-Osteoarthritis-Modell zu entwickeln, das sowohl die Symptome als auch die Histopathologie der menschlichen Krankheit imitiert.
Reagenz für die Modifikation von Cysteinrückstände in Proteine
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
406.4 °F
Flammpunkt (°C)
208 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Helena Akerud et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 297(6), E1414-E1419 (2009-10-15)
It is generally believed that a relationship exists between muscle fatigue and intracellular accumulation of lactate. This reasoning is relevant to obstetrical issues. Myocytes in uterus work together during labor, and the contractions need to be strong and synchronized for
Mohammed Gagaoua et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6799-6809 (2015-07-15)
Many studies on color biochemistry and protein biomarkers were undertaken in post-mortem beef muscles after ≥24 hours. The present study was conducted on Longissimus thoracis muscles of 21 Blond d'Aquitaine young bulls to evaluate the relationships between protein biomarkers present
Joon Shik Yoon et al.
American journal of physical medicine & rehabilitation, 94(8), 644-648 (2014-11-22)
The aim of this study was to investigate the potential of using phase-contrast radiography to detect early changes in articular cartilage in a mouse model of osteoarthritis. An iodoacetate-induced mouse model of osteoarthritis was used. Mice with iodoacetate-induced osteoarthritis were
K Nakyinsige et al.
Meat science, 98(4), 701-708 (2014-08-05)
This study assessed the effect of gas stunning which has not been conducted until now in comparison with slaughter without stunning on the welfare and meat quality of rabbits. Eighty male New Zealand White rabbits were divided into two groups
Hyunji Lee et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 78(10), 1703-1709 (2014-10-03)
Deer bone extract has the potential to relieve the discomfort or the articular cartilaginous damage associated with osteoarthritic (OA) and may be useful as a natural supplement for OA treatment without serious side effects. We analyzed the expression of pro-inflammatory