Merck
HS120387
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 25 x 5 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 25 x 5 mL tubes
Verpackung
pk of 10
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS120387
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Well-Durchm.
22.6 mm
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Rechtliche Hinweise
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)