Merck
HS2860M
TrueNorth® Cardboard Storage Box
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
Synonym(e):
Storage Box
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cardboard
Leistungsmerkmale
Holds 15 and 50 mL tubes
Verpackung
pk of 10
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS2860M
L × B × H
14.5 × 14.5 × 12.2 cm
Größe
145x145x122 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Rechtliche Hinweise
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1