Wichtige Dokumente
H7654
Hydroxyguanidine sulfate salt
Größe auswählen
367,00 €
Größe auswählen
About This Item
367,00 €
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=N)NO.NC(=N)NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH5N3O.H2O4S/c2*2-1(3)4-5;1-5(2,3)4/h2*5H,(H4,2,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
MTGDDPZRXSDPFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?