275557
1-Ethylguanidin -sulfat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CCNC(N)=N.CCNC(N)=N
InChI
1S/2C3H9N3.H2O4S/c2*1-2-6-3(4)5;1-5(2,3)4/h2*2H2,1H3,(H4,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
UKQVDMIAGTYDFN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable