H6515
L-Homoserin
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-hydroxy-buttersäure, Hse
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
203 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
cell analysis
detection
SMILES String
N[C@@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChIKey
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable