Wichtige Dokumente
G8880
Glutaminase aus E. coli
Grade V, lyophilized powder, 50-200 units/mg protein
Synonym(e):
L-Glutamine amidohydrolase
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Typ
Grade V
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
50-200 units/mg protein
Mol-Gew.
110 kDa
Zusammensetzung
Protein, ~30% biuret
Kationenspuren
NH4+: <0.1 μg/unit
Fremdaktivität
NADH Oxidase ≤0.01%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- for the determination of glutamine from the cerebral cortex tissue extract[3]
- for immobilization on aminopropylsilylated controlled pore glass (CPG) for determination of glutamine[1]
- in combination with acivicin in in vitro melanoma cells[4] and MCF-7 and OAW-42 cells[5] for cell proliferation and invasiveness assay.
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)