Merck
G7000
Sigma-Aldrich
α-D-Glucose-1-Phosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
Synonym(e):
α-D-Glucopyranose-1-phosphat, Cori-Ester
About This Item
Lineare Formel:
C6H11O9PNa2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.10 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (Enzymatic Purity, anhydrous)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.1 mol % glucose
≤0.5 mol % α-D-glucose 1,6-diphosphate
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Kationenspuren
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChIKey
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
Allgemeine Beschreibung
α-D-Glucose-1-phosphat wird durch das Enzym Phosphoglucomutase in D-Glucose-6-phosphat umgewandelt.
Biochem./physiol. Wirkung
Glucose-1-phosphat (G1P) wird im Rahmen des Glycogenabbaus durch die Wirkung der Glycogenphosphorylase aus Glycogen gebildet. Die Umwandlung in Glucose-6-Phosphat (G6P) durch die Phosphoglucomutase erlaubt den Eingang des Glucosemoleküls in Stoffwechselwege wie die Glycolyse. Während der Glycogenese wird G6P durch die Wirkung der Phosphoglucoseisomerase in G1P umgewandelt.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt mit einer Modifikation des Verfahrens von McCready, R.M., et al., J. Am. Chem. Soc., 66, 560 (1944).
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joerg Fettke et al.
Plant physiology, 155(4), 1723-1734 (2010-12-01)
Almost all glucosyl transfer reactions rely on glucose-1-phosphate (Glc-1-P) that either immediately acts as glucosyl donor or as substrate for the synthesis of the more widely used Glc dinucleotides, ADPglucose or UDPglucose. In this communication, we have analyzed two Glc-1-P-related
Ting Yang et al.
The Biochemical journal, 429(3), 533-543 (2010-05-21)
The diverse types of glycoconjugates synthesized by trypanosomatid parasites are unique compared with the host cells. These glycans are required for the parasite survival, invasion or evasion of the host immune system. Synthesis of those glycoconjugates requires a constant supply
Kyra-Melinda Alexacou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(22), 7911-7922 (2010-10-16)
Glycogen phosphorylase (GP) is a promising target for the treatment of type 2 diabetes. In the process of structure based drug design for GP, a group of 15 aromatic aldehyde 4-(β-d-glucopyranosyl)thiosemicarbazones have been synthesized and evaluated as inhibitors of rabbit
Jef Van der Borght et al.
Biotechnology journal, 5(9), 986-993 (2010-08-28)
β-D-Glucose-1-phosphate (βGlc1P) is an efficient glucosyl donor for both enzymatic and chemical glycosylation reactions but is currently very costly and not available in large amounts. This article provides an efficient production method of βGlc1P from trehalose and phosphate using the
Fumiaki Ito et al.
Biochimica et biophysica acta, 1844(4), 759-766 (2014-02-05)
The archaeal non-phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPN, EC 1.2.1.9) is a highly allosteric enzyme activated by glucose 1-phosphate (Glc1P). Recent kinetic analyses of two GAPN homologs from Sulfolobales show different allosteric behaviors toward the substrate glyceraldehyde-3-phosphate (GAP) and the allosteric effector