G6750
α-D-Glucose-1-Phosphat Dikaliumsalz Hydrat
≥99% (HPLC), BioXtra
Synonym(e):
α-D-Glucopyranose-1-phosphat, Cori-Ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
glucose and starch, essentially free
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Kationenspuren
K: 20.4-26.1% (ICP)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChIKey
VOQGDSVKCMGEFO-FBNUBEQJSA-L
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable