Wichtige Dokumente
G5787
L-Glutamic acid-[3,4-3H]
≥95% (Radiochemical Purity), aqueous ethanol solution
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (Radiochemical Purity)
Form
aqueous ethanol solution
Kennzeichnungsgrad
30-80 Ci/mmol
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[3H]C([3H])([C@H](N)C(O)=O)C([3H])([3H])C(O)=O
Verpackung
serum bottle
Physikalische Form
Aqueous solution containing 2% ethanol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)