Wichtige Dokumente
G0380
α-D-Galactose-1-Phosphat Dikaliumsalz Pentahydrat
Type II, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-D-Galactopyranosyl-1-phosphat Dikaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Typ
Type II
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.5 mol % glucose 1-phosphate.
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Kationenspuren
K: 20.4-26.1% (anhydrous)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.5H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;;;;;;/m1......./s1
InChIKey
ZYBRMLNCQMITLC-JFYWUTKTSA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)