F9175
Flt-3/Flk-2 Ligand from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in NSO cells
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
1.0-4.0 ng/mL
Mol-Gew.
~18 kDa
Verpackung
pkg of 5 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Flt3l(14256)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis