H5416
FLT3 Ligand human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤0.8 ng/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
monomer 24-30 kDa (glycosylated)
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1 EU/mg
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable