Merck
F8390
Sigma-Aldrich
Carestream® filter
Größe auswählen
1 EA
73,70 €
73,70 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
73,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105341
NACRES:
NB.35
73,70 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Materialien
75mm (3 in) square gelatin filters
Größe
75 mm (3 in.) × 75 mm
Allgemeine Beschreibung
Primarily for black-and-white photography intended to vary contrast and tonal reproduction.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Deep yellow filter provides optimal contrast for black and white photography of Coomassie Brilliant Blue G/R stained proteins.
Rechtliche Hinweise
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)