Wichtige Dokumente
1.44111
Millipore
Abdeckplatte
HYCON®
Größe auswählen
100 UNITS
31,60 €
31,60 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 UNITS
31,60 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41113035
NACRES:
NA.74
31,60 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Form
plate (ready-to-use)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 100 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with Agar Strips
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Abdeckplatten werden gemeinsam mit den unbestrahlten Agarstäbchen zum Nachweis von Mikroorganismen in der Luft mittels RCS® Luftkeimsammlern verwendet. Die Abdeckplatten dienen dazu, die Agaroberfläche nach der Probenahme und während der Inkubation abzudecken, um Kreuzkontamination und falsch-positive Ergebnisse zu vermeiden.
Anwendung
Die Abdeckplatten decken die Oberfläche der Agarstäbchen ab und verhindern somit eine Kontamination nach der Probenahme und während der Inkubation.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.