Wichtige Dokumente
1.44253
Millipore
Hycon®-Agarstreifen TC
Tryptic Soy Agar, Polysorbate 80, Lecithin, γ-irradiated, single packed of 50 units, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Anwendungsbereite Hycon-Agar-Streifen, TSA, Sojabohnen-Caseinaufschluss, Agar-Streifen
Größe auswählen
50 UNITS
190,00 €
190,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 UNITS
190,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41113035
NACRES:
NA.74
190,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Agentur
EP
JP
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Produktlinie
RCS®
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Zusammensetzung
Lecithin
Polysorbate 80
Verpackung
single packed of 50 units
Hersteller/Markenname
HYCON®
pH-Wert
7.3 ( in H2O)
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
TC-Agarstäbchen sind gebrauchsfertige Kulturmedien für die Beurteilung von in der Luft befindlichen Mikroorganismen mittels RCS® Luftkeimsammlern. Jedes Agarstäbchen wird einzeln in einen wiederverschließbaren Beutel luftdicht verpackt und mit visueller Kontrollen zu 100 % überprüft, um maximale Sicherheit in kritischen Umgebungen zu gewährleisten. Trypton-Soja-Agar wird in eine flexible Trägerfolie gefüllt. Trypton-Soja-Agar (TSA, tryptisches Soja-Agar, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung verschiedenster Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium enthält einen Zusatz an Neutralisationsmitteln wie Lecithin und Polysorbat 80.
Anwendung
Agarstäbchen dienen der Überwachung von Raumluft und Druckgasen mit RCS® Luftkeimsammlern.
Rechtliche Hinweise
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2