F1418
Ficoll® 400
BioXtra, Type 400-DL, lyophilized powder
Synonym(e):
Polysaccharose 400
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type 400-DL
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Form
lyophilized powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
<0.1%
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Lagertemp.
15-25°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Ficoll®-400 ist ein hochverzweigtes Polymer, das durch Copolymerisation von Saccharose und Epichlorhydrin gebildet wird. Ficoll® 400 ist vollständig nicht-ionisch. Aufgrund der großen Anzahl an Hydroxylgruppen ist Ficoll® 400 sehr hydrophil und extrem wasserlöslich.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.