Wichtige Dokumente
S4506
Diatrizoesäure Natriumsalz Hydrat
≥98.0% purity, powder
Synonym(e):
3,5-Diacetamino-2,4,6-triiod-benzoesäure Natriumsalz, Natriumdiatrizoat
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Diatrizoesäure Natriumsalz Hydrat, ≥98.0%
Assay
≥98.0%
Form
powder
Zusammensetzung
Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
261 °C
Löslichkeit
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na.H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
ZZBYVHJZBJEHFI-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.