Merck
EP6001061210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
NACRES:
NB.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001061210 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 279 mm (11 in.)
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)