Merck
Z728365
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm
Synonym(e):
Hettich® centrifuge adapters
Größe auswählen
1 EA
98,90 €
98,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
98,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.22
98,90 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hettich 1484
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 1398, 1559 (buckets)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)