Merck
EP5810728002
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 400 mL wide neck bottles, pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
179,00 €
179,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
179,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
179,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 400 mL wide neck bottles
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810728002
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular buckets
Allgemeine Beschreibung
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)