Merck
EP5810739004
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 50 mL tubes, pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
237,00 €
237,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
237,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
237,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5810739004
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular buckets
Allgemeine Beschreibung
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)