Merck
EP5804719000
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. conical form inserts
Größe auswählen
1 EA
1.840,00 €
1.840,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.840,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
1.840,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Leistungsmerkmale
to hold 4 x buckets for 2 x 50 mL conical tubes
incl. conical form inserts
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804719000
Parameter
5,000 max. RCF (4,500 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)