Merck
EP5804787005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
capacity, 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
211,00 €
211,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
211,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
211,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 250 mL flat/175 - 225 mL bottle
Holds 175 mL tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804787005 (Global)
Parameter
3,175 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
130 mm
Durchmesser
62 mm
Kompatibilität
for use with 250 mL round buckets
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)