EP5804709004
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
Größe auswählen
1.530,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
1.530,00 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 100 mL rectangular buckets
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804709004
Parameter
5,000 max. RCF (4,500 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)