Merck
EP5804715403
Eppendorf® Aluminium-spare lid
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
Größe auswählen
1 EA
104,00 €
104,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
104,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
104,00 €
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804715403
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)