Merck
EP5427710000
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11-HS
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. rotor lid, aerosol-tight, coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427710000
Parameter
175,000 max. RCF (30,130 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5430/5430R
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG