EP5427760008
ROTOR LID FOR EPPENDORF® FA-45-24-11 KIT
with QuickLock, aerosol-tight
Größe auswählen
226,00 €
Größe auswählen
About This Item
226,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
aerosol-tight
with QuickLock
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427760008 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5430 R
for use with 5430
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)