EP5702704008
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
Größe auswählen
808,00 €
Größe auswählen
About This Item
808,00 €
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702704008
Parameter
4,400 max. RCF (2,750 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)